主要文件
8.08326
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
别名:
4-Toluenesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
190.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-684-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
效能
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
转变温度
flash point 128 °C
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
262.4 °F
闪点(°C)
128 °C