About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N
CAS号:
分子量:
67.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
203-724-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
8.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
550 °C
效能
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.10-14.8 % (v/v)
pH值(酸碱度)
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
130-131 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
转变温度
flash point 39 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[nH]1cccc1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
应用
- Therapeutic potential of pyrrole and pyrrolidine analogs:该综述强调吡咯衍生物的显著治疗潜力,特别是它具备各种药理学活性,说明它们在药物开发中的重要性(Basha et al., 2022)。
- Living on pyrrolic foundations–Advances in natural and artificial bioactive pyrrole derivatives:讨论吡咯用作生物活性物质的重要合成砌块的作用,突出它在医学和合成化学中的功能多样性和广泛的应用范围(Domagala et al., 2015)。
- Active methylenes in the synthesis of a pyrrole motif:总结了用活性亚甲基合成吡咯单元的最新进展,对于药物和光电材料开发有重要意义(Khajuria et al., 2016)。
- Bioactive pyrrole-based compounds with target selectivity:研究药物发现的吡咯类化合物,着重于它们的疗效和靶向选择性,这些优点在新药开发中至关重要(Petri et al., 2020)。
- Pyrrole as a promising electrolyte additive to trap polysulfides for lithium-sulfur batteries:研究吡咯提高锂硫电池效率的作用,说明它的用处不仅止于药物应用(Yang et al., 2017)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.967 - 0.971
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.967 - 0.971
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
96.8 °F - closed cup
闪点(°C)
36 °C - closed cup