主要文件
8.07486
Sigma-Aldrich
聚乙二醇
600, for synthesis
别名:
聚(乙二醇), 聚乙二醇,聚环氧乙烷,聚氧乙烯,PEG 600, PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
13111021
EC索引号:
500-038-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
>320 °C (DIN 51794)
效能
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
17-22 °C
转变温度
flash point 260 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成的聚乙二醇600。CAS 25322-68-3,pH 5 - 7(100 g/l,H₂O,20 °C)。
分析说明
密度(d 20 °C/4 °C):1.126 - 1.128
羟值:178 - 197
平均分子量:570 - 630
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
281.5 °F - closed cup
闪点(°C)
138.6 °C - closed cup