蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
350 °C (DIN 51794)
效能
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
>150 °C
mp
-50 °C
转变温度
flash point 180 °C
溶解性
soluble 70 g/L
密度
1.124 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚乙二醇200可用作:
- 结构导向剂,通过共沉淀法合成钒酸铁(FeVO4)纳米颗粒。
- 有机添加剂,使用氯化钙和钨酸钠通过溶剂热法制备钨酸钙晶体纳米棒(CaWO4)。
- 表面改性剂,以CaCl2为前体通过水解沉淀法合成过氧化钙纳米颗粒。
- 绿色溶剂,结合H2O,使用硫脲和烷基卤化物通过磺化4-甲氧基香豆素制备4-磺酰基香豆素。
分析说明
密度(d 20 °C/4 °C):1.124 - 1.126
羟值:535 - 590
平均分子量:190 - 210
鉴别(IR):符合检验
羟值:535 - 590
平均分子量:190 - 210
鉴别(IR):符合检验
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
281.5 °F - closed cup
闪点(°C)
138.6 °C - closed cup