Key Documents
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
别名:
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(C2H5O)C6H4NH2
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-356-4
蒸汽壓力
1 hPa ( 67 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
425 °C
bp
232-234 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
轉變溫度
flash point 112 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI 密鑰
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup