主要文件
8.06455
Sigma-Aldrich
甲醛次硫酸氢钠水合物
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
别名:
甲醛次硫酸氢钠水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-739-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
2.68 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
效能
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
溶解性
600 g/L
密度
1.8 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
950 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
应用
分析说明
含量测定(碘量法,以二水合物计): ≥ 97.0 %
铁(Fe): ≤ 0.003%
鉴别(IR):符合检验
该材料含有约5%的生产过程中产生的亚硫酸盐。
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Muta. 2 - Repr. 2
补充剂危害
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1