About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3I
CAS号:
分子量:
141.94
Beilstein:
969135
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽密度
4.89 (vs air)
质量水平
蒸汽压
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
效能
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
pH值(酸碱度)
5.2 (25 °C in H2O)
沸点
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
−64 (lit.)
溶解性
8.66 g/L
密度
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用银稳定用于合成
应用
用于合成的碘甲烷(使用银作为稳定剂)。CAS 74-88-4,pH 5.2(H₂O,25 °C)。
储存及稳定性
在+30°C以下贮藏。
分析说明
含量测定(GC,面积%):≥99.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.8 °F - closed cup
闪点(°C)
32.1 °C - closed cup