自燃溫度
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
InChI 密鑰
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(以Mg计): ≥ 99,0 %(m)
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials