Key Documents
8.04107
Sigma-Aldrich
一水合乙醛酸
for synthesis
别名:
一水合乙醛酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2O3 · xH2O
CAS号:
分子量:
74.04 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
206-058-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
46.7 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI 密鑰
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
應用
  • 用于氧化反应:一水乙醛酸可作为前体合成Pd-Cu气凝胶的三维多孔网络,表明它可促进甲酸氧化等催化反应,适于燃料电池技术和化学合成(Douk et al., 2018)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup