主要文件
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
别名:
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
117.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-845-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.9 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
270 °C
效力
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
pH值
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup