主要文件
8.03226
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
别名:
1,4-Dichlorobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,4-(Cl)2C6H4
CAS号:
分子量:
147.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-400-5
NACRES:
NA.22
方案:
≥99.0% (GC)
沸点:
173-175 °C/1013 hPa
蒸汽压:
0.8 hPa ( 20 °C)
蒸汽压
0.8 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
自燃温度
>500 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-5.9 % (v/v)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
沸点
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
转变温度
flash point 66 °C
溶解性
0.08 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 70 °C
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2