主要文件
8.02811
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
别名:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClNO2
CAS号:
分子量:
133.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
204-878-8
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
效能
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reagent type: oxidant
沸点
216.5 °C
mp
146-151 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2