文件
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
别名:
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
CAS号:
分子量:
141.60
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-452-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.45 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
>540 °C
效力
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
22 °C
轉變溫度
flash point 160 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup