主要文件
8.02191
Sigma-Aldrich
苯甲酰胺
for synthesis
别名:
苯甲酰胺, 苯甲酸酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO
CAS号:
分子量:
121.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-227-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.000056 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
crystals
自燃温度
>500 °C
效能
1125 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.9 ( in H2O, saturated solution)
mp
124-127 °C
转变温度
flash point 180 °C
溶解性
13 g/L
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
550 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N-H]C(=[O+H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(ex N): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 124 °C
熔程(上限值): ≤ 127 °C
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
356.0 °F - closed cup
闪点(°C)
180 °C - closed cup