主要文件
8.01600
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
for synthesis
别名:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrN
CAS号:
分子量:
172.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-393-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
效力
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
體積密度
810 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3