蒸汽压
6.6 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
425 °C
expl. lim.
5-16 % (v/v)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
运动粘度
3.43 cSt(23 °C)
沸点
129 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
转变温度
flash point 55 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
一般描述
for synthesis
应用
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
储存及稳定性
Store at +5°C to +30°C.
分析说明
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
131.0 °F - closed cup
闪点(°C)
55 °C - closed cup