主要文件
71004-M
Sigma-Aldrich
10mM dNTP混合液
Qualified for enzymatic DNA synthesis
别名:
10mM dNTP混合液, 10mM脱氧核苷三磷酸混合液, dNTP, dNTP混合液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106301
NACRES:
NA.55
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Novagen®
储存条件
OK to freeze
技术
DNA synthesis: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
脱氧核苷三磷酸(dNTP)可作为DNA聚合酶的底物。它通过提供四种碱基(dATP、dGTP、dCTP、dTTP)有助于合成目的DNA。
10 mM dNTP Mix是一种即用型制剂,即在pH 7.0的无菌去离子水中浓度为10 mM的超纯dATP、dCTP、dGTP和dTTP(谷氨酸钠盐)。
应用
10mM dNTP Mix 适用于将骨肉瘤细胞系提取的RNA合成为互补DNA (cDNA)。
特点和优势
  • dNTP Mix不含RNase和DNase
  • 适用于任何需要纯脱氧核苷酸的应用,例如PCR(聚合酶链反应)、cDNA合成和填充反应
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
Chapter 8 - DNA Sequencing
Clark D P, et al.
Molecular Biology and Physiology of Insulin and Insulin-Like Growth Factors, 240-269 (2019)
Huan Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 5157-5164 (2017-08-30)
Osteosarcoma is among the most malignant types of tumor worldwide and has become a leading contributor to tumor incidence, particularly in adolescents. Resistance to conventional treatment and the complexity of osteosarcoma tumorigenesis has resulted in high mortality rates. MicroRNAs are