主要文件
672315
Sigma-Aldrich
熊果酸
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
别名:
熊果酸, 3β-羟基-乌苏-12-烯-28-酸,CG7,PTP1B抑制剂VII,PTP抑制剂XXVII,PTPN2/TCPTP抑制剂II,SHP2抑制剂IV
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48O3
CAS号:
分子量:
456.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥90% (GC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMF: 50 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
一般描述
一种具有细胞渗透性的植物源五环三萜酸,具有抗炎、免疫调节和抗肿瘤活性。显示抑制SHP2、PTP1B和TCPTP的磷酸酶活性(IC50分别为2.73、3.08和3.33 µM),并诱导IR自磷酸化,与磷酸酶抑制活性无关。据报道,熊果酸还可抑制肿瘤培养物中NF-κB和STAT3通路的激活,从而提高对化疗药物的敏感性和细胞凋亡。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Li, Y., et al. 2010.Int. J. Cancer127, 462.
Pathak, A.K., et al. 2007.Mol.Cancer Res.5, 943.
Jung, S.H., et al. 2007.Biochem.J.403, 243.
Zhang, W., et al. 2006.Biochim.Biophys.Acta1760, 1505.
Shishodia, S., et al. 2003.Cancer Res.63, 4375.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
580.5 °F
闪点(°C)
304.7 °C