等级
Molecular Biology
质量水平
描述
RTECS - TY2900000
方案
≥99% (titration)
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
有效pH范围
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
溶解性
water: soluble
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
吸附
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在7.0-9.0的pH范围内有效。25°C时PKa为8.1。
广泛使用的生物缓冲液(吸光度:≤260 nm和280 nm处为0.05)。在7.0-9.0的pH范围内有效。25°C时PKa为8.1。
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
所有缓冲液的pH值都与温度和浓度有关。对于 Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 就会增加约 0.03 单位,每稀释 10 倍,pH 会降低 0.03-0.05 单位。对于一些精准的应用,请使用经过仔细校准的pH计和玻璃/甘汞组合电极。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1