Key Documents
561505
Millipore
L-硒代蛋氨酸
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
别名:
L-硒代蛋氨酸,大包装, SeMet
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2Se
CAS号:
分子量:
196.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white to off-white
溶解度
water: 50 mg/mL
正離子痕跡
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
一般說明
增加谷胱甘肽过氧化物酶的表达。
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
Jornot, L. and Junod, A.F.1995.Biochem.J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992.Toxicology74, 233.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
250.3 - 346.3 °F
閃點(°C)
121.3 - 174.6 °C