Key Documents
5.05024
Sigma-Aldrich
鹅膏蕈氨酸
别名:
鹅膏蕈氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O4
CAS号:
分子量:
158.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.77
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 10 mM
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
NMDA和mGlu受体的高效激动剂。一种经常使用的脑损伤剂,可诱导神经元的兴奋性毒性损伤,而不会损害交叉纤维束。
警告
毒性:监管审查(Z)
其他說明
Izquierdo, A., et al. 2013.J. Neurosci.33, 4105.
Rhodes, V., et al. 2013.J. Neurosci.33, 3380.
Yu, X., et al. 2012.Pharmacol.Biochem. & Beh.101, 479.
Albasser, M., et al. 2012.Beh.Neurosci.126, 659.
Eijkenboom, M., et al. 2000.Neurosci.101, 27.
Isacson, O., et al. 1984.Nature.311, 458.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3