主要文件
475944
Sigma-Aldrich
髓过氧化物酶抑制剂I
The Myeloperoxidase Inhibitor-I, also referenced under CAS 5351-17-7, controls the biological activity of Myeloperoxidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
别名:
髓过氧化物酶抑制剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9N3O
CAS号:
分子量:
151.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
dilute acid: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种苯甲酸酰肼类似物,作为一种强效、特异性和不可逆的髓过氧化物酶抑制剂。ABAH是一种基于机理的抑制剂,可被氧化为自由基中间体,进而促进髓过氧化物酶的不可逆失活。据报告,通过纯化的髓过氧化物酶(IC50=300 nM)抑制次氯酸(HOCl)的产生。还显示在酵母聚糖和佛波醇十四酸盐乙酸盐刺激的中性粒细胞中抑制HOCl产生高达90%(IC50分别为16 µM和2.2 µM)。不影响超氧自由基的产生或中性粒细胞的脱粒,也不抑制过氧化氢酶或谷胱甘肽过氧化物酶。显示在>90%的表达ras的成纤维细胞和谷胱甘肽耗尽的Src转化细胞中抑制髓过氧化物酶介导的凋亡。还显示抑制H2O2处理的HL-60早幼粒细胞白血病细胞中的凋亡。
一种苯甲酸酰肼类似物,作为髓过氧化物酶(MPO;IC50=300 nM)过氧化活性的强效、不可逆和特异性抑制剂。不抑制过氧化氢酶或谷胱甘肽过氧化物酶活性。不影响中性粒细胞产生超氧化物。显示可抑制H2O2诱导的HL-60人白血病细胞凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
髓讨氧化物酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:髓过氧化物酶(MPO)为300 nM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Engelmann, I., et al. 2000.Redox Report5, 207.
Wagner, B.A., et al. 2000.J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999.J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997.Biochem.J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995.Biochem.J.308, 559.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3