Key Documents
475828
Sigma-Aldrich
β₂-微球蛋白,人,重组,大肠埃希菌
别名:
rhβ₂M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
形狀
lyophilized
品質等級
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
溶解度
aqueous buffer: soluble
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
重组人 β2-微球蛋白在N端与His•Tag序列融合并在大肠埃希菌中表达。随后用CNBr裂解以去除His•Tag序列。 一种与I类MHC分子的α-链非共价结合的细胞外蛋白。用作各种肿瘤和肾脏疾病的标志物。在淀粉样蛋白原纤维延伸的体外模型中,纯化的蛋白的功能类似于天然蛋白。
重组人 β2-微球蛋白在N端与His•Tag序列融合并在大肠埃希菌中表达。随后用CNBr裂解以去除His•Tag序列。一种与I类MHC分子的α-链非共价结合的细胞外蛋白。用作各种肿瘤和肾脏疾病的标志物。在淀粉样蛋白原纤维延伸的体外模型中,纯化的蛋白的功能类似于天然蛋白。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析報告
通过 SDS-PAGE 获得单一条带
其他說明
Sugg, S.V., et al. 1981.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 78, 6613.
Berggard, I., and Bearn, G. 1968.J. Biol. Chem. 243, 4095.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Naomi Issler et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33(4), 732-745 (2022-02-13)
The endocytic reabsorption of proteins in the proximal tubule requires a complex machinery and defects can lead to tubular proteinuria. The precise mechanisms of endocytosis and processing of receptors and cargo are incompletely understood. EHD1 belongs to a family of