主要文件
420358
Sigma-Aldrich
CBFβ激活剂,Kartogenin
The CBFβ Activator, Kartogenin modulates the biological activity of CBFβ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
别名:
CBFβ激活剂,Kartogenin, 2-(联苯-4-基氨基甲酰基)苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15NO3
CAS号:
分子量:
317.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(c2ccc(cc2)c3ccccc3)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种细胞可渗透的联苯氨基甲酰基苯甲酸酯化合物,可有效诱导人间充质干细胞(hMSC)分化为软骨细胞(EC50=100 nM)。可逆地与细丝蛋白A的FC-1片段结合,并破坏其与CBFβ的关联性,导致CBFβ的核定位并与矮小相关转录因子(RUNX)结合以调节软骨形成。还报道抑制细胞因子诱导的一氧化氮(NO)和糖胺聚糖(GAG)的释放。在鼠骨关节炎模型中表现出软骨保护特性并促进软骨修复。显示上调TIMP1,胶原和聚集蛋白聚糖的水平,从而使进一步的基质分解阻断,而不会影响原代软骨细胞或hMSC中MMP-3,MMP-13和聚集蛋白聚糖酶的活性。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Johnson, K., et al. 2012.Science336, 717.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3