主要文件
420144
Sigma-Aldrich
JNK抑制剂XIII
The JNK Inhibitor XIII, also referenced under CAS 40045-50-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
JNK抑制剂XIII, 5-(5-硝基噻唑-2-基硫基)-1,3,4-噻二唑-2-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3N5O2S3
CAS号:
分子量:
261.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
pale yellow
溶解性
ethanol: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[s]1c(nnc1N)Sc2[s]c(cn2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C5H3N5O2S3/c6-3-8-9-5(14-3)15-4-7-1-2(13-4)10(11)12/h1H,(H2,6,8)
InChI key
NQQBNZBOOHHVQP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
pepJIP1(TI-JIP1153-163)和TAT-pepJIP1(目录编号分别为420133 & 420134)的细胞可渗透的非肽基噻唑基噻二唑替代品,作为JIP对接位点靶向(针对与JNK1结合的pepJIP1,IC50=239 nM)和底物竞争性JNK抑制剂(针对JNK1的ATF2磷酸化,IC50=700 nM),而对p38α,Akt,弗林蛋白酶或致死性因子几乎没有活性(IC50 >50 µM)。在体外,在TNF-α刺激(IC50 = 6.23 µM)下,可抑制HeLa培养物中过表达的GFP-c-Jun的磷酸化,并在体内恢复2型糖尿病模型(25 mg/kg,i.p.)鼠的胰岛素敏感性。使用大鼠肝微粒体制剂进行的生物稳定性分析表明,化合物在37.5°C下的半衰期为27分钟。
pepJIP1(TI-JIP1153-163)和TAT-pepJIP1(目录编号分别为420133 & 420134)的细胞可渗透的非肽基噻唑基噻二唑替代品,作为JIP对接位点靶向(针对与JNK1结合的pepJIP1,IC50=239 nM)和底物竞争性JNK抑制剂(针对JNK1的ATF2磷酸化,IC50=700 nM),而对p38α,Akt,弗林蛋白酶或致死性因子几乎没有活性(IC50 >50 µM)。在体外,在TNF-α刺激(IC50 = 6.23 µM)下,可抑制HeLa培养物中过表达的GFP-c-Jun的磷酸化,并在体内恢复2型糖尿病模型(25 mg/kg,i.p.)鼠的胰岛素敏感性。使用大鼠肝微粒体制剂进行的生物稳定性分析表明,化合物在37.5°C下的半衰期为27分钟。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
De, S.K., et al. 2009.J. Med. Chem.52, 1943.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3