Key Documents
401315-M
Millipore
山羊抗兔IgG,H& L链特异性过氧化物酶结合物
liquid, Calbiochem®
别名:
Goat IgG antibody, Goat anti-Rabbit IgG
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
goat
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
包含
0.1% Kathon as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
同型
IgG
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫亲和纯化的山羊多克隆抗体与辣根过氧化物酶(HRP)偶联。识别兔IgG、重链和轻链。
该山羊抗兔IgG,H & L链特异性过氧化物酶偶联物经验证可用于酶免疫测定,免疫电泳检测兔H & L链特异性IgG。
應用
酶免疫分析(1:10,000)
免疫电泳(见备注)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在10 mM PBS,0.5 mM EDTA,10%甘露糖,2%蔗糖,1%BSA,pH值7.6中。
其他說明
苯二胺(1 mg/mL,溶于柠檬酸盐缓冲液(pH 4.5)、0.1%过氧化尿素,25°C)用于检测免疫酶反应性。通过针对正常兔血清的免疫电泳测定,对兔IgG,重链和轻链具有单特异性。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2