主要文件
361565
Sigma-Aldrich
GSK3β抑制剂XIX, IM-12
The GSK3β Inhibitor XIX, IM-12 controls the biological activity of GSK3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
GSK3β抑制剂XIX, IM-12, IM-12
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20FN3O2
分子量:
377.41
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
orange-yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
DMSO: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透的吲哚基马来酰亚胺衍生物和SB-216763类似物,可作为GSK-3β抑制剂,在体外结合测定中IC50为53 nM,而在相同测定条件下SB-216763的IC50为92 nM,并且使GSK-3β活性在3 µM浓度的酶促测定中降到27%。它可以减弱hNPC(人类神经祖细胞)细胞的增殖,并以与SB-216763相同的程度富集ST14细胞核周围的β-连环蛋白。此外,它可以模拟稳定的β-连环蛋白的效应,在荧光素酶报告基因测定中上调TCF活性,并增强人祖细胞的分化。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Schmole, AC., et al. 2010.Bioorg.Med. Chem.18, 6785.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3