主要文件
345814-M
Sigma-Aldrich
硫酸庆大霉素,大包装
≥590 μg/mg, powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
别名:
硫酸庆大霉素,大包装, NMD抑制剂II
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
产品名称
硫酸庆大霉素,大包装, Broad-spectrum cell culture antibiotic that is nontoxic to viruses and mammalian cells at antibacterial and antimycoplasmal concentrations.
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
浓度
≥590 μg/mg (anhydrous)
颜色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]7[C@H]([C@H](OC[C@@]7(O)C)O[C@@H]8[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]8N)N)O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@H](NC)C)O)O)C.N([C@@H]4[C@H]([C@H](OC[C@@]4(O)C)O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]5N)N)O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@H](N)C)O)O)C.N([C@@H]1[C@
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
一般描述
M.W.463.0(C2,游离碱)。
可高压灭菌。在37°C,宽pH范围内可稳定保存15天。
广谱细胞培养抗生素,在抗菌和抗支原体浓度下对病毒和哺乳动物细胞无毒。其长期的稳定性和细菌抗性的缓慢发展使得可以进行长期的病毒和组织培养研究。由三个紧密相关的化合物组成:庆大霉素 C1、C1a 和 C2。降低成纤维细胞中的鞘磷脂酶活性。C2 游离碱的分子量 = 463.0。
警告
毒性:有害(C)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。材料可高温高压灭菌。在37°C,宽pH范围内可稳定保存15天。
其他说明
Montenez, J.P., et al. 1994.Toxicol.Lett.73, 201.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2