主要文件
343222
Sigma-Aldrich
生物素,荧光素结合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116133
NACRES:
NA.41
表单
lyophilized solid
质量水平
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
orange
溶解性
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
它可用于亲和素和链亲和素的检测。
应用
EIA(1:1,000)
组织染色(1:50 - 1:100)
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。避免溶液反复冻融。
其他说明
Gruber, H.J., et al. 1998.Biochim.Biophys.Acta1381, 203
通过在DMF溶解(DMSO和甲醇应该也可以)制备储备液。储备液的建议浓度为5 mg/mL。临用前,用适当的缓冲液稀释储备液,用于分析。对于组织染色,建议的用法是将储备液稀释至1 mg/mL,然后将该溶液以1:50-1:100的比例稀释。对于EIA,遵循相同的步骤,但将1 mg/mL溶液以1:1,000的比例稀释。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1