主要文件
343210
Sigma-Aldrich
FITC标记试剂盒
别名:
FITC Antibody Labeling Kit, FITC Conjugation Kit, Fluorescent Labeling Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
製造商/商標名
Calbiochem®
品質等級
儲存條件
OK to freeze
protect from light
儲存溫度
2-8°C
一般說明
提供了使用荧光素快速、简便地标记抗体或其他蛋白质的方法。一抗的直接标记消除了对二抗的需要,并导致较低的背景和总体较高的信噪比。每个试剂盒足以对每种 100 µg 至 2.5 mg 的蛋白质进行至少五次偶联。
成分
荧光素(五个小瓶),碳酸盐缓冲液浓缩液,DMF 溶剂,PBS 缓冲液浓缩液和说明书。
警告
毒性:多个毒性值,请参阅 MSDS(O)
原則
Calbiochem FITC 标记试剂盒提供了一种快速、简单地用荧光素标记抗体或其他蛋白质的方法。FITC-抗体偶联物可用于许多应用,例如流式细胞术和免疫细胞化学。其他蛋白质(例如类固醇)也可以用 FITC 标记。直接标记一抗,而无需二抗,因此导致较低的背景和总体较高的信噪比。
準備報告
抗体/蛋白质制备:将 10 ml 碳酸盐缓冲液浓缩液加到 990 ml 蒸馏水中,并在缓冲液中透析抗体过夜。
分析報告
1.在两个波长下读取 FITC 抗体偶联物的吸光度:280 nm 和 495 nm。使用 1X PBS/0.1% NaN3 作为分光光度空白对照。偶联蛋白的最佳吸光度读数将在 0.2-1.2 ABS的范围内。
2.使用两个吸光度读数,使用以下等式计算 FITC/蛋白质偶联物的 F/P 摩尔比:<div class="Bio_doc_image">图 1:F/P 摩尔比
</div>
3.有 2 个方程式用于确定 FITC 抗体偶联物的浓度。如果用于偶联的蛋白质是 IgG,请使用以下方程式估算标记抗体的浓度:<div class="Bio_doc_image"><p class="title">图 2:FITC-IgG浓度
</div>如果偶联的蛋白质不是 IgG,请使用以下等式估算偶联蛋白的浓度:<div class="Bio_doc_image">图 3:FITC-蛋白质的浓度
</div>其中 E0.1% 是未偶联的蛋白的 1 mg/ml 溶液的 A280 读数,在 1 cm 光程长的比色皿中测量。
其他說明
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Olga A Senkovich et al.
Infection and immunity, 79(8), 3106-3116 (2011-05-18)
Helicobacter pylori persistently colonizes humans, causing gastritis, ulcers, and gastric cancer. Adherence to the gastric epithelium has been shown to enhance inflammation, yet only a few H. pylori adhesins have been paired with targets in host tissue. The alpAB locus
Olga Senkovich et al.
Infection and immunity, 78(5), 1841-1849 (2010-02-24)
Helicobacter pylori chronically infects the gastric mucosa, where it can be found free in mucus, attached to cells, and intracellularly. H. pylori requires iron for growth, but the sources of iron used in vivo are unclear. In previous studies, the
Johanna W Hellinger et al.
Frontiers in oncology, 9, 1074-1074 (2019-11-12)
Background and Objective: Matricellular proteins modulate the micro environment of tumors and are recognized to contribute to tumor cell invasion and dissemination. The cysteine-rich angiogenic inducer 61 (CYR61) is upregulated in mesenchymal transformed and invasive breast cancer cells. CYR61 correlates