主要文件
2711-10100
Millipore
NovaSeptum®细胞培养取样装置
High Purity Application; 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104105
eCl@ss:
36101790
物料
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
质量水平
产品线
NovaSeptum®
制造商/商品名称
NovaSeptum®
应用
生物反应器的细菌计数和取样
法律信息
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany