化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人活化C1s补体成分。存在于人血清中,浓度为31 µg/mL。在循环血浆中发现未活化的C1s作为Ca2+依赖性二聚体,与一个C1q分子和两个C1r分子结合形成补体(C1)的第一个成分。随后C1q与经典补体途径激活剂结合,每个C1r蛋白被裂解形成活化的C1r酶。二聚体C1r酶将每个C1s分子裂解并激活为两个二硫键连接的片段,分子量为59 kDa和28 kDa。28 kDa肽包含C1s酶促活性位点。活化的C1s通过裂解并激活C2和C4的经典途径继续活化。
天然人活化C1s补体成分。存在于人血清中,浓度为31 µg/mL。在循环血浆中发现未活化的C1s作为Ca2+依赖性二聚体,与一个C1q分子和两个C1r分子结合形成补体(C1)的第一个成分。随后C1q与经典途径激活剂结合,每个C1r蛋白被裂解形成活化的C1r酶。二聚体C1r酶将每个C1s分子裂解并激活为两个二硫键连接的片段,分子量为59,000和28,000。28,000肽包含C1s酶促活性位点。活化的C1s通过裂解并激活C2和C4的经典途径继续活化。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在130 mM NaCl,50 mM磷酸钠(pH 7.2)中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Cooper, N.R.1985.Adv.Immunol. 37, 151.
Sim, R.B.1981.Methods Enzymol.80, 6.
Sim, R.B.1981.Methods Enzymol.80, 6.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2