Key Documents
194933
Sigma-Aldrich
AZOCOLL底物,>100目
solid, proteolytic substrate, Calbiochem®
别名:
AZOCOLL底物,>100目
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
AZOCOLL底物,>100目, General proteolytic substrate.
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
dark red
溶解度
PBS: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
一般蛋白水解底物。较小的粒度为定量测定水溶液中的蛋白酶含量提供了一种快速,简单的方法。颜色收率(520 nm):>1.0;空白(520 nm,5 mg/ml缓冲液,在37°C下10 min,pH 7.0):<0.3. Mesh: >100。
一般蛋白水解底物。较小的粒度为定量测定水溶液中的蛋白酶含量提供了一种快速,简单的方法。颜色收率(520 nm):>1.0;空白(520 nm,50 mg/5 ml缓冲液,37°C下10分钟,pH 7.0):<0.3. Mesh: >100。
生化/生理作用
主要靶标
一般蛋白水解底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他說明
Poilane, I., et al. 1998.Can.J. Microbiol.44, 157.
Braganza, V.J., and Simmons, W.H.1991.Biochemistry 30, 4997.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3