主要文件
1.94506
Supelco
氯仿
EMPLURA®
别名:
三氯甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CHCl3
CAS号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
160 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.94506.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94506.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.