Key Documents
1.94502
Supelco
1-丁醇
EMPLURA®
别名:
1-Butanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
74.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup