Key Documents
1.93803
Supelco
二氧化钛(IV)
EMPLURA®
别名:
Titanium(IV) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O2Ti
CAS号:
分子量:
79.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11181502
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2O.Ti
InChI 密鑰
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany