文件
1.93799
Supelco
Mercury
EMPLURA®
别名:
Mercury
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Hg
InChI 密鑰
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3