主要文件
1.93694
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
别名:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CoO4S · 7H2O
CAS号:
分子量:
281.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
SMILES 字串
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3