主要文件
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
别名:
di-Potassium oxalate monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2K2O4 · xH2O
CAS号:
分子量:
166.22 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1