Key Documents
1.93296
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
632.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI 密鑰
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.