主要文件
1.93261
Supelco
亚硫酸钠
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Sodium sulfite
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SO3
CAS号:
分子量:
126.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级:
ACS reagent
anhydrous
等级
ACS reagent
anhydrous
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.