文件
1.93005
Supelco
高氯酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
PCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HClO4
CAS号:
分子量:
100.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
等級
ACS reagent
形狀
liquid
濃度
≥70-< 90%
pH值
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
溶解度
water: soluble
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
1.93005.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93005.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.