Key Documents
189511
Sigma-Aldrich
自分泌运动因子抑制剂II,HA130
别名:
自分泌运动因子抑制剂II,HA130, ATX抑制剂II,(Z)-3-((4-((3-(4-氟苄基)-2,4-二氧代-1,3-噻唑啉-5-亚基)-甲基)苯氧基)甲基)苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H19BFNO5S
分子量:
463.29
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种噻唑烷二酮,旨在通过硼基团靶向ATX活性位点thr210,并通过混合型Lineweaver-Burk动力学以可逆方式有效抑制ATX lysoPLD活性(使用重组人ATX或人血浆,IC50约为28 nM)。据报道表现出低细胞毒性(在HEK293T,A2058和HepG2培养物中,TD50分别为83、105和2056 µM),即使浓度高达10 µM,对NPP1、PDE、AP或蛋白酶体糜蛋白酶/胰蛋白酶/半胱天冬酶样活性没有活性。尽管HA130在体内注射到小鼠(463 µg/kg,iv)中时迅速有效地降低了循环LPA水平,但这种作用似乎是短暂的,和S32826(目录编号189510)情况一样。
一种噻唑烷二酮,旨在通过硼基团靶向ATX活性位点thr210,并通过混合型Lineweaver-Burk动力学以可逆方式有效抑制ATX lysoPLD活性(使用重组人ATX或人血浆,IC50约为28 nM)。据报道表现出低细胞毒性(在HEK293T,A2058和HepG2培养物中,TD50分别为83、105和2056 µM),即使浓度高达10 µM,对NPP1、PDE、AP或蛋白酶体糜蛋白酶/胰蛋白酶/半胱天冬酶样活性没有活性。尽管HA130在体内注射到小鼠(463 µg/kg,iv)中时迅速有效地降低了循环LPA水平,但这种作用似乎是短暂的,和S32826(目录编号189510)情况一样。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:监管审查(Z)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
其他說明
Albers, H.M.H.G. et al. 2010.J. Med. Chem.53, 4958.
Albers, H.M.H.G. et al. 2010.Proc.Natl.Acad.Sci. USA107, 7257.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3