17-600
ChIPAb+ CREB - ChIP经验证的抗体和引物组,兔单克隆抗体
culture supernatant, clone NL904, from rabbit
别名:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, cAMP-responsive element-binding protein 1, transactivator protein
登录查看公司和协议定价
所有图片(3)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
culture supernatant
克隆
NL904, monoclonal
种属反应性
mouse, rat, human
制造商/商品名称
ChIPAb+
Upstate®
技术
ChIP: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
human ... CREB1(1385)
相关类别
一般描述
对每批、每次的全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+CREB,抗体/引物组包括CREB抗体,阴性对照抗体(纯化的兔IgG)和qPCR引物,可扩增人cFos基因CRE侧翼的64 bp区域。CREB和阴性对照培养上清液以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与CREB相关染色质的沉淀。
ChIPAb+CREB,抗体/引物组包括CREB抗体,阴性对照抗体(纯化的兔IgG)和qPCR引物,可扩增人cFos基因CRE侧翼的64 bp区域。CREB和阴性对照培养上清液以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证与CREB相关染色质的沉淀。
每批ChIPAb+抗体系均经过染色质沉淀的单独验证,以确保每次成功进行ChIP分析。每种抗体均包含用于性能确认的对照引物组。CREB抗体和阴性对照抗体(兔正常IgG)可用于证明CREB抗体在CREB相关染色质沉淀中得到功能验证。
qPCR引物包括人NR4A2启动子中CREB结合位点的侧翼。
qPCR引物包括人NR4A2启动子中CREB结合位点的侧翼。
特异性
可识别CREB,MW ~43 kDa。
未经其他物种测试。该免疫原序列在广泛的动植物物种中是相同的,因此预期有广泛的交叉反应性。。
免疫原
CREB纯化的抗体是针对与人CREB的氨基酸5-24对应的KLH偶联的合成肽制备的。
表位:氨基酸5-24
应用
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
使用10 µL阴性上清液或CREB抗体和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从293T细胞制备的超声染色质(每IP 5 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。
使用cFos下游4Kb(阴性)和cFos CRE(阳性)通过qPCR验证了CREB相关DNA片段的成功免疫沉淀(图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna A ChIP(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
HeLa核提取物通过电泳分离,转移到硝酸纤维素上,并用抗CREB,克隆NL904(1:8,000稀释液)探测。
使用与HRP偶联的山羊-兔二抗和化学发光检测系统可视化蛋白质。
箭头表示CREB(~43 kDa)。
代表性批次数据。
使用10 µL阴性上清液或CREB抗体和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从293T细胞制备的超声染色质(每IP 5 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。
使用cFos下游4Kb(阴性)和cFos CRE(阳性)通过qPCR验证了CREB相关DNA片段的成功免疫沉淀(图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna A ChIP(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
HeLa核提取物通过电泳分离,转移到硝酸纤维素上,并用抗CREB,克隆NL904(1:8,000稀释液)探测。
使用与HRP偶联的山羊-兔二抗和化学发光检测系统可视化蛋白质。
箭头表示CREB(~43 kDa)。
研究子类别
染色质生物学
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
该ChIPAb+CREB -ChIP验证的抗体 & 引物组方便地包括抗体 & 特异性对照PCR引物。
包装
每组25次测定,每次染色质免疫沉淀约10 μL。
组分
抗CREB(兔单克隆IgG):物品编号CS203204。一个小瓶含有250 μL培养的上清液(含0.05%叠氮化钠)。 储存于-20°C。
阴性对照上清液:物品编号CS203202。一个小瓶含有250 μL培养的上清液(含0.05%叠氮化钠)。 储存于-20°C。
ChIP引物cFos CRE:物品编号CS203203。一个小瓶含有75 μL的5 μM cFos CRE特异性引物。储存于-20°C。
对于:GGC CCA CGA GAC CTC TGA GAC A
REV: GCC TTG GCG CGT GTC CTA ATC T
阴性对照上清液:物品编号CS203202。一个小瓶含有250 μL培养的上清液(含0.05%叠氮化钠)。 储存于-20°C。
ChIP引物cFos CRE:物品编号CS203203。一个小瓶含有75 μL的5 μM cFos CRE特异性引物。储存于-20°C。
对于:GGC CCA CGA GAC CTC TGA GAC A
REV: GCC TTG GCG CGT GTC CTA ATC T
质量
染色质免疫沉淀:
使用10 µL阴性对照培养上清液或CREB抗体和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从293T细胞制备的超声染色质(每IP 5 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用对照引物通过qPCR验证了CREB相关DNA片段的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
使用10 µL阴性对照培养上清液或CREB抗体和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从293T细胞制备的超声染色质(每IP 5 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用对照引物通过qPCR验证了CREB相关DNA片段的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
目标描述
~43 kDa
外形
每组25次测定。推荐用于:每个染色质免疫沉淀约10 μL抗体(取决于生物学背景)。
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析说明
对照
包括阴性对照培养的上清液和对人cFos CRE特异的引物。
包括阴性对照培养的上清液和对人cFos CRE特异的引物。
法律信息
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
Alejandro Maureira et al.
Journal of cellular biochemistry, 117(8), 1797-1805 (2016-01-06)
Proper regulation of gene expression is essential for normal development, cellular growth, and differentiation. Differential expression profiles of mRNA coding for vertebrate Ric-8B during embryo and adult stages have been observed. In addition, Ric-8B is expressed in few cerebral nuclei
Christophe Martella et al.
Journal of virology, 94(8) (2020-02-07)
Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) Tax oncoprotein is required for viral gene expression. Tax transactivates the viral promoter by recruiting specific transcription factors but also by interfering with general transcription factors involved in the preinitiation step, such as
Kristen M Meldi et al.
Endocrinology, 153(10), 4905-4917 (2012-08-07)
The transition from follicle to corpus luteum after ovulation is associated with profound morphological and functional changes and is accompanied by corresponding changes in gene expression. The gene encoding the α subunit of the dimeric reproductive hormone inhibin is maximally
Haiyan Huang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 59, 151-158 (2013-03-23)
In humans, obesity is associated with long QT, increased frequency of premature ventricular complexes, and sudden cardiac death. The mechanisms of the pro-arrhythmic electrophysiologic remodeling of obesity are poorly understood. We tested the hypothesis that there is decreased expression of
B Mitton et al.
Leukemia, 30(12), 2302-2311 (2016-05-24)
The transcription factor CREB (cAMP Response-Element Binding Protein) is overexpressed in the majority of acute myeloid leukemia (AML) patients, and this is associated with a worse prognosis. Previous work revealed that CREB overexpression augmented AML cell growth, while CREB knockdown