主要文件
1.67585
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 180 L (Combi-containers)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
于 180L 联合容器内
in 180L Combi-containers