主要文件
1.50674
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
别名:
Purospher® STAR RP-8封端(3 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR RP-8封尾, 3µm Hibar® HR 50-2.1, L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L7
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
11.2% Carbon loading
参数
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C8 bonding phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
Purospher® STAR RP-8端封型3 µm UHPLC柱专为UHPLC应用和仪器而设计,可以在1000bar的最大压力下提供完整的UHPLC分辨率和高分离效率。Purospher® STAR RP-8封端3 µm UPLC柱可以使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性。 Purospher® STAR RP-8 封端 3 µm Hibar® HR 50-2.1 是一种即用型UHPLC 柱,可连接任何HPLC 系统,其稳定压力为1000bar。该色谱柱尺寸为50 mm长x 2.1 mm内径,是采用UHPLC仪器高通量分离复杂样品的最佳选择,节省大量溶剂,改善灵敏度。了解更多有关Purospher® STAR HPLC 和UHPLC 柱的信息。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
用于分离黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、氨基酸、酯类、脂肪酸、酮类、亚硝胺、核苷、多氯联苯、肽类、酚类、防腐剂、类固醇和代谢类固醇等。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 适用于LC-MS应用
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13