文件
1.50642
Supelco
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-select B (5µm) LiChroCART® 250-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
11.5% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
60 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC柱
LiChrospher® RP-select B是一个通用的用传统方法生产的球形硅胶载体,具有反相特性和C-8相的疏水性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。该吸附剂包装在Hibar 100-4.6 HPLC柱中。在安装LiChroCART 4-4保护柱时,必须使用保护柱支架1.51487。
分析報告
压力: ≤ 90 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany