主要文件
1.50253
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
别名:
Purospher®STAR RP-18 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm)LiChroCART 125-3, L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
17% Carbon loading
参数
250 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 3 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Purospher® STARRP-18封端5 µm HPLC柱设计用于通用应用,并允许使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性,并适用于高达100%的水相流动相。此外,它们还展示了最好的全方位保留特性,如Tanaka测试所证。 Purospher® STAR RP-18封端5 µm LiChroCART 125-3是一种柱状色谱柱,需要配备manuCART柱状色谱柱支架,商品编号1.51486.0001。manuCART可用于容纳一个带有或不带4-4 mm保护柱的柱状色谱柱。推荐的保护柱为Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm) LiChroCART 4-4 商品编号1.50250.0001。 安装有manuCART柱状色谱柱支架的LiChroCART柱状色谱柱只需用手将其握住即可操作,其最大稳定压力性250 bar。对于更高的压力稳定性要求,可使用Purospher® STAR RP-18 封端 5 µm Hibar® RT 125-3 HPLC柱,商品编号 1.50615.0001。该色谱柱尺寸为125 mm长 x 3 mm内径,是较低流速下HPLC分离复杂样品的最佳选择,节省大量溶剂并改善灵敏度。与4 或4.6 mm 内径柱相比,3 mm内径色谱柱可实现更具可持续性的分离,因为色谱分离所用的溶剂更少。了解有关Purospher® STAR HPLC和 UHPLC 柱的更多信息。了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
适用于黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、儿茶素胺、爆炸物、寡核苷酸、酯类化合物、脂溶性维生素、脂类、脂肪酸、类黄酮、酮类化合物、亚硝胺、核苷、多环芳烃、多氯联苯、肽类、农药、酚类化合物、邻苯二甲酸酯、防腐剂、类固醇、代谢产物类固醇、磺胺类药物、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • Tanaka认为最好的综合性能
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 使用高含水移动相时,不发生崩塌
  • 适用于LC-MS应用
分析说明
压力: ≤ 60 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 80000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯): ≥ 1.5
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany