Key Documents
14-660-M
Sigma-Aldrich
Itk蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
100
300
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 34 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... ITK(3702)
一般說明
N末端6His标记的重组人Itk,氨基酸352-617。
产品来源:人Itk由杆状病毒在Sf21细胞中表达获得。
生化/生理作用
蛋白质靶标:Itk
包裝
2瓶,每瓶5μg
品質
通过MBP的磷酸化进行常规评估。
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2