主要文件
1.40118
Supelco
Extran® AP 18
greener alternative
liquid, mild alkaline concentrate
别名:
TM=["EXTRAN"] AP 18 清洁剂 TM=["EXTRAN"] AP 18洗涤剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161902
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
环保替代产品特性
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH值(酸碱度)
13.5 (20 °C in H2O)
环保替代产品分类
储存温度
15-25°C
一般描述
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品具有可生物降解的活性成分,对环境友好。点击此处以获取更多信息。
应用
Extran® AP 18是一种温和碱性的实验室清洁剂,用于温和清洁对碱敏感的物品。即使在洗衣机中剧烈搅拌,它也不会起泡。Extran® AP 18是一种液体主清洁剂,具有温和的碱性特性,可自动加药。
其属性包括:
  • 不含表面活性剂
  • 不含氯
  • 不含磷酸盐
  • 不含气味/染料
联系
替代:EX1009; 1.40001; 1.40001.2500; 1.40001.5000; 1.40001.9010
法律信息
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1